Läs mer
Barium Fluoride, 98%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15652330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15652330 500 g Poly bottle 500g
1 options
Produktkod. 15652330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 236101500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 2260°C
Kemiskt namn eller material Barium Fluoride
Smältpunkt 1350°C
CAS 7787-32-8
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaF2
MDL-nummer MFCD00003450
UN-nummer UN1564
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
InChI-nyckel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
LEDER [F-].[F-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+);difluoride
Molekylvikt (g/mol) 175.32
PubChem CID 62670
Formel vikt 175.32g/mol
Procent renhet 98%
Förpackning Poly bottle
Densitet 4.89g/mL at 25°C