Läs mer
Barium fluoride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11367828
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367828 25 g 25g
11377828 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036380.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid används som material för att tillverka optiska komponenter såsom linser, i fönster för infraröd spektroskopi, särskilt inom området för brännoljeanalys, som används som föropacifieringsmedel och i emalj och glasering frits produktion. Det används också vid tillverkning av svetsmedel, metallurgi, som ett smältbad för raffinering av aluminium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-32-8
Molekylformel BaF2
Molekylvikt (g/mol) 175.32
MDL-nummer MFCD00003450
InChI-nyckel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
LEDER [F-].[F-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 2260°C
Kemiskt namn eller material Barium fluoride
Smältpunkt 1353°C
Färg Färglös
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L.
IUPAC-namn barium(2+)difluorid
Formel vikt 175.36
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4741
Densitet 4.83
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.