Läs mer
Barium fluoride, 99%
Produktkod. 11321709
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321709 1 kg 1kg
11331709 25 g 25g
11311709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012338.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Den hittar tillämpningar inom keramiskt flussmedel, glastillverkning, metallurgi, elektronik och torrfilmssmörjmedel. Det är genomskinligt från ultraviolett till infrarött. Bariumfluorid används vanligtvis som ett scintillatormaterial och användbart som ett transmissionsfönstermaterial för IR-spektroskopi, mestadels för analys av brännoljeprover. Av alla optiska fluorider är det den mest resistenta mot högenergistrålning. Det används som ett föropacifieringsmedel och vid tillverkning av emalj, svetsmedel och glasering frits .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-32-8
Molekylformel BaF2
Molekylvikt (g/mol) 175.32
MDL-nummer MFCD00003450
InChI-nyckel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
LEDER [F-].[F-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 2260°C
Kemiskt namn eller material Barium fluoride
Smältpunkt 1353°C
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water.
IUPAC-namn barium(2+);difluorid
Formel vikt 175.36
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4741
Densitet 4.83
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.