Läs mer
Barium fluoride, 99%
Description
Den hittar tillämpningar inom keramiskt flussmedel, glastillverkning, metallurgi, elektronik och torrfilmssmörjmedel. Det är genomskinligt från ultraviolett till infrarött. Bariumfluorid används vanligtvis som ett scintillatormaterial och användbart som ett transmissionsfönstermaterial för IR-spektroskopi, mestadels för analys av brännoljeprover. Av alla optiska fluorider är det den mest resistenta mot högenergistrålning. Det används som ett föropacifieringsmedel och vid tillverkning av emalj, svetsmedel och glasering frits .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 2260°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium fluoride |
| Smältpunkt | 1353°C |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water. |
| IUPAC-namn | barium(2+)difluorid |
| Formel vikt | 175.36 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.