Läs mer
Barium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11340849
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340849 2.5 g 2.5g
15485955 25 g 25g
11350849 100 g 100g
11360849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11340849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010647.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid används i fönster för termisk bildinspektionsapplikation i elkraftanläggningar. Bariumfluorid kan användas för att göra optiska komponenter som linser, eftersom det är transparent i UV (ultravioletta) och IR (infraröda) områden. Den används i fönster för IR-brännoljeanalys. Bariumfluorid är en av de snabbaste scintillatorerna för detektering av röntgenstrålar och gammastrålar. Det har visat sig vara användbart för detektering av gammafotoner i PET (positronemissionstomografi), högenergineutroner, alfa- och beta-partiklar. Dess motståndskraft mot högenergistrålning är högre än alla andra optiska fluorider. Det används inom metallurgi för raffinering av aluminium, tillverkning av svetsmedel, som föropacifieringsmedel och i glasering frits produktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-32-8
Molekylformel BaF2
Molekylvikt (g/mol) 175.32
MDL-nummer MFCD00003450
InChI-nyckel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
LEDER [F-].[F-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 2260°C
Kemiskt namn eller material Barium fluoride
Smältpunkt 1353°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,974
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; soluble in methanol,and ethanol.
IUPAC-namn barium(2+)difluorid
Formel vikt 175.36
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4741
Densitet 4.83 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.