Läs mer
Bariumfluorid, ultratorr, 99,998% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318937
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318937 10 g 10g
11308937 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038610.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid används i keramiskt flussmedel, kolborstar för elektrisk utrustning, glastillverkning, vid tillverkning av andra fluorider, kristaller för spektroskopi, elektronik och torrfilmssmörjmedel. Bariumfluorid används i spektroskopiska komponenter. Bariumfluorid är ofta lämplig för applikationer i det passiva IR-bandet (8 till 14 ?m) och används ofta som ett fönster för termografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-32-8
Molekylformel BaF2
Molekylvikt (g/mol) 175.32
MDL-nummer MFCD00003450
InChI-nyckel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
IUPAC-namn barium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 2260°C
Kemiskt namn eller material Barium fluoride
Smältpunkt 1353°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,974
Löslighetsinformation It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water.
Formel vikt 175.36
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.83 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.