Läs mer
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049487
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11322458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014503.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118131-57-0
Molekylformel C10H2BaF12O4
Molekylvikt (g/mol) 551.43
MDL-nummer MFCD00075633 MFCD00075633
InChI-nyckel WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Synonym barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 44717251
IUPAC-namn barium(2+) bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
LEDER [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1564
Formel vikt 551.44