Läs mer
Barium Hexafluorosilicate, TRC
Produktkod. 30340005
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30340005 2.5 g
1 options
Produktkod. 30340005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2903652.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Hexafluorosilicate
CAS 17125-80-3
Molekylformel BaSiF6
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/Ba.F6Si/c;1-7(2,3,4,5)6/q+2;-2
LEDER [Ba+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn barium(2+);hexafluorosilicon(2-)
Molekylvikt (g/mol) 279.4
Formel vikt 279.8726