Läs mer
Barium Hexafluorosilicate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Hexafluorosilicate |
| CAS | 17125-80-3 |
| Molekylformel | BaSiF6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.F6Si/c;1-7(2,3,4,5)6/q+2;-2 |
| LEDER | [Ba+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | barium(2+);hexafluorosilicon(2-) |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.4 |
| Formel vikt | 279.8726 |