Läs mer
Barium Hydroxide, 8-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15557884 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15557884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 100601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Hydroxide
Namnnotering 8-Hydrate
CAS 12230-71-6
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaH18O10
MDL-nummer MFCD00149152
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+);dihydroxide;octahydrate
Molekylvikt (g/mol) 315.46
PubChem CID 17749109
Formel vikt 315.46
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 2.18kg