Läs mer
Bariumhydroxid, vattenfri, 94-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306598
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11306598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012195.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17194-00-2 | BaH2O2 | 171.341 g/mol
Kobolt(II,III)oxid används i emaljer, pigment, porslinsfärgämnen, halvledare, keramik, katalys, slipskivor och andra områden som ett viktigt oorganiskt material. Det är en användbar oxidant i kemisk industri och som katalysator för organisk syntes. Det används ofta som katalysatorbärare och som elektrodaktivt material. Det används också i seniorglasögon, andra filtermaterial, i temperatur- och gassensorer, i elektronisk keramik, i elektrodmaterial för litiumjonbatterier, magnetiska material, elektrokromiska enheter och solenergiabsorbenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17194-00-2
Molekylformel BaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 171.341
MDL-nummer MFCD00003443
InChI-nyckel RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC-namn barium(2+);dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium hydroxide, anhydrous
Smältpunkt 408°C
Namnnotering anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 94 to 98%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 171.36
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.