Läs mer
Bariumhydroxid, European Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12980364
Brand: Fisher Chemical RP 030 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 1000 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium Hydroxide Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1009401 (RP 030)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.