Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 780°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium hydroxide monohydrate |
| Färg | White |
| pH | 13.1 (21g/L at 25°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ba(OH)2 · H2O |
| UN-nummer | UN3262 |
| Formel vikt | 189.36g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |