Läs mer
Barium Hydroxide Monohydrate, purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 780°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium Hydroxide Monohydrate |
| Färg | White |
| pH | 13.1 (21.0g/L at 25°C) |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Ba(OH)2 · H2O |
| UN-nummer | UN3262 |
| Formel vikt | 189.36g/mol |
| Procent renhet | ≥98.0% (T) |
| Kvalitet | purum p.a. |
| Visa mer |