Läs mer
Bariumhydroxidokthydrat, 97 %
Beskrivning
Bariumhydroxidoktahydrat har använts i den centromeriska heterokromatinbandningstekniken och för att syntetisera BaTiO3. Formen Bariumhydroxid rapporterades katalysera hastigheten avβ eliminering av fosfoserinrester. Det används också som en allmän tillsats för smörjmedel och fetter, sockertillverkning, tillverkning av tvål, fettförtvålning och kemisk syntes av andra bariumföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bariumhydroxidoktahydrat har använts i den centromeriska heterokromatinbandningstekniken och för att syntetisera BaTiO3. Formen Bariumhydroxid rapporterades katalysera hastigheten avβ eliminering av fosfoserinrester. Det används också som en allmän tillsats för smörjmedel och fetter, sockertillverkning, tillverkning av tvål, fettförtvålning och kemisk syntes av andra bariumföreningar.
Löslighet
Löslig i vatten (72 mg/ml vid 20 °C), metanol, etanol (något) och vatten (56 mg/ml vid 15 °C). Olösligt i aceton (praktiskt taget)
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium hydroxide octahydrate |
| Smältpunkt | 78 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ba(OH)2·8H2O |
| UN-nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,977 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (72 mg/ml vid 20 °C), metanol, etanol (lite) och vatten (56 mg/ml vid 15 °C). Olöslig i aceton (praktiskt taget) |
| IUPAC-namn | barium(2+);dihydroxid;oktahydrat |
| Formel vikt | 315,48 (171,36 Vattenfattig) |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Barium hydroxide octahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: barium hydroxide octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.