Läs mer
Bariumhydroxidoktahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020675
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11430643
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12714.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alfa Aesar Bariumhydroxidoktahydrat, 97 %, kvantitet: 500g, CAS: 12230-71-6, Smältpunkt: 78 grader C, Molekylformel: BaH18O10, Molekylvikt: 315.461, Renhetsprocent: 97 %
Bariumhydroxidoktahydrat har använts i den centromeriska heterokromatinbandningstekniken och för att syntetisera BaTiO3. Formen Bariumhydroxid rapporterades katalysera hastigheten avβ eliminering av fosfoserinrester. Det används också som en allmän tillsats för smörjmedel och fetter, sockertillverkning, tillverkning av tvål, fettförtvålning och kemisk syntes av andra bariumföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bariumhydroxidoktahydrat har använts i den centromeriska heterokromatinbandningstekniken och för att syntetisera BaTiO3. Formen Bariumhydroxid rapporterades katalysera hastigheten avβ eliminering av fosfoserinrester. Det används också som en allmän tillsats för smörjmedel och fetter, sockertillverkning, tillverkning av tvål, fettförtvålning och kemisk syntes av andra bariumföreningar.
Löslighet
Löslig i vatten (72 mg/ml vid 20 °C), metanol, etanol (något) och vatten (56 mg/ml vid 15 °C). Olösligt i aceton (praktiskt taget)
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12230-71-6
Molekylformel BaH18O10
Molekylvikt (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium hydroxide octahydrate
Smältpunkt 78°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ba(OH)2·8H2O
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,977
Löslighetsinformation Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically)
IUPAC-namn barium(2+);dihydroxid;oktahydrat
Formel vikt 315.48 (171.36 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 2.18
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: barium hydroxide octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.