Läs mer
Bariumhydroxidokthydrat, 98+%, för analys
Produktkod. 10286830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286830 250 g Plastflaska 250g
10646422 1 kg Plastflaska 1kg
10083523 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10286830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203142500
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Bariumhydroxidoktahydrat, 98+%, för analys, mängd: 1 kg, förpackning: Plastflaska, CAS: 12230-71-6, vit, Grad: Analys, Smältpunkt: 78,0 grader. C, Molekylformel: H2BaO2,8H2O, Molekylvikt: 315,48, Procentuell renhet: 98+% | CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12230-71-6
Molekylformel BaH18O10
Molekylvikt (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium hydroxide octahydrate
Smältpunkt 78,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller, kristallina flingor eller pulver
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.18, 2.1800g/mL
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 56 g/L (15 °C). Andra lösligheter: fritt löslig i metanol, lätt löslig i etanol, praktiskt taget olöslig i aceton
IUPAC-namn barium(2+)oktahydratdihydroxid
Formel vikt 315.48
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Analytisk
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium hydroxide octahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.