Läs mer
Barium hydroxide octahydrate, 98+%, for analysis
Produktkod. p-3734651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10286830
Brand: Thermo Scientific Acros 203142500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Barium hydroxide octahydrate, 98+%, for analysis, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 12230-71-6, White, Grade: Analysis, Melting Point: 78.0 deg.C, Molecular Formula: H2BaO2.8H2O, Molecular Weight: 315.48, Percent Purity: 98+% | CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12230-71-6
Molekylformel BaH18O10
Molekylvikt (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium hydroxide octahydrate
Smältpunkt 78.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystals, Crystalline Flakes or Powder
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Löslighetsinformation Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
IUPAC-namn barium(2+)oktahydratdihydroxid
Formel vikt 315.48
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.18, 2.1800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.