Läs mer
Barium Hydroxide Octahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Smältpunkt | 78°C |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Ba(OH)2 · 8H2O |
| UN-nummer | UN3262 |
| Formel vikt | 315.46g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Visa mer |