Läs mer
Barium Hydroxide Octahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10630321 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10630321 1 kg 1kg
10620321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10630321 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0700/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
H2BaO2.8H2O, CAS Number-12230-71-6, 500g, White, 315.48g/mol, 78 deg.C, 149152, Plastic powder jar, 12.5, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12230-71-6
Molekylformel BaH18O10
Molekylvikt (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+) octahydrate dihydroxide
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifikationer
Smältpunkt 78°C
Färg White
pH 12.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 315.48g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.