Läs mer
Barium Hydroxide Octahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072858 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10620321
Brand: Fisher Chemical B/0700/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
H2BaO2.8H2O, CAS Number-12230-71-6, 500g, White, 315.48g/mol, 78 deg.C, 149152, Plastic powder jar, 12.5, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12230-71-6
Molekylformel BaH18O10
Molekylvikt (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI-nyckel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+) octahydrate dihydroxide
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifikationer
Smältpunkt 78°C
Färg White
pH 12.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 315.48g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.