Läs mer
Bariumhydroxidoktahydrat, TRC
Produktkod. 30333362
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30333362 5 g
1 options
Produktkod. 30333362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1290005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Hydroxide Octahydrate
CAS 12230-71-6
Kvantitet 5 g
Molekylformel BaH18O10
Synonym Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate
InChI formel InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
IUPAC-namn dihydroxybarium; oktahydrat
Molekylvikt (g/mol) 315.46
Formel vikt 315.9952