Läs mer
Bariumhydroxidoktahydrat, TRC
Produktkod. 30332947
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332947 1 g
1 options
Produktkod. 30332947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1290001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Hydroxide Octahydrate
CAS 12230-71-6
Kvantitet 1 g
Molekylformel BaH18O10
Synonym Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate
InChI formel InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
IUPAC-namn dihydroxybarium; oktahydrat
Molekylvikt (g/mol) 315.46
Formel vikt 315.9952