Läs mer
Bariumhydroxidlösning, volymetrisk, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N), Solstice
Produktkod. 15664780
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664780 1 L 1 L
15674780 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15664780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 350501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 SEK
    856.38 SEK / 1 L
    Save 78.62 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-05-2027
Volymetrisk, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17194-00-2
Molekylformel BaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 171.341
InChI-nyckel RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC-namn barium(2+);dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium hydroxide solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Linjär formel Ba(OH)2
MDL-nummer MFCD00003443
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 171,34 g/mol
Kvalitet Volumetrisk