Läs mer
Bariumhydroxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium hydroxide |
| CAS | 17194-00-2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | Ba H2 O2 |
| Synonym | Barium Dihydroxide, Caustic Baryta |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| LEDER | O[Ba]O |
| IUPAC-namn | dihydroxybarium |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.34 |
| Formel vikt | 171.9107 |