Läs mer
Barium iodide hydrate, 95%
Produktkod. 11387098
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387098 25 g 25g
11377098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015126.14
Request Bulk or Custom Format
Ljuskänslig och hygroskopisk
Användbar i pyrotekniska enheter. Ett reagens för enkel syntes av poly(fenylkarbyn).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13718-50-8
Molekylformel BaI2
Molekylvikt (g/mol) 391.14
MDL-nummer MFCD00003452
InChI-nyckel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)dijodid
LEDER [I-].[I-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium iodide hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 95%
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Formel vikt 391.15 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.