Läs mer
Bariumjodid, ultratorr, 99,995% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11333847
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11333847 5 g 5g
11343847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11333847 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035679.06
Request Bulk or Custom Format
Ljuskänslig och hygroskopisk
Bariumjodid används för att framställa organobariumföreningar genom att reagera med alkylkaliumföreningar. Det är också involverat i framställningen av aktiv bariummetall genom att reducera med litiumbifenyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13718-50-8
Molekylformel BaI2
Molekylvikt (g/mol) 391.14
MDL-nummer MFCD00003452
InChI-nyckel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)dijodid
LEDER [I-].[I-].[Ba++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium iodide
Smältpunkt 740°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vikt 391.15
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 5.15
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.