Läs mer
Bariumjodid, ultratorr, 99,995% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bariumjodid används för att framställa organobariumföreningar genom att reagera med alkylkaliumföreningar. Det är också involverat i framställningen av aktiv bariummetall genom att reducera med litiumbifenyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Barium iodide |
| Smältpunkt | 740°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.995% (Metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,ethanol and acetone. |
| Formel vikt | 391.15 |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic; Light sensitive |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.