Läs mer
Barium manganate, tech. 90%
Produktkod. 11397946
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397946 5 g 5g
11307956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13172.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-35-1
Molekylformel BaMnO4
Molekylvikt (g/mol) 256.26
MDL-nummer MFCD00011514
InChI-nyckel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-namn barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
LEDER [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium manganate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3087
Merck Index 14,981
Formel vikt 256.28
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.85
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.