Läs mer
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10741345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10741345 5 g Glass bottle 5g
10348480 25 g Glass bottle 25g
10422011 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10741345 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198480050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-35-1
Molekylformel BaMnO4
Molekylvikt (g/mol) 256.26
MDL-nummer MFCD00011514
InChI-nyckel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-namn barium(2+);dioxido(dioxo)manganese
LEDER [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium manganate(VI)
Namnnotering 95%
Färg Black-Blue to Blue
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 94% min
Linjär formel BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vikt 256.27
Procent renhet 95%
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium manganate(VI)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.