Läs mer
Bariummetafosfat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378067
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378067 500 g 500g
11388067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022641.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 13762-83-9 | Molekylformel: BaO6P2 | Molekylvikt: 295,27 g/mol
Bariummetafosfat, som används i glas, porslin och emaljer, som flamskyddsmedel och i fosforapplikationer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13762-83-9
Molekylformel BaO6P2
Molekylvikt (g/mol) 295.27
MDL-nummer MFCD00061417
InChI-nyckel RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
Synonym barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
PubChem CID 16164194
LEDER [Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium metaphosphate
Smältpunkt 1560 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
UN-nummer UN1564
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Löslig i syror genom långsam upplösning
Formel vikt 295.25
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.