Läs mer
Barium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050623
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11313518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039130.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12009-14-2 | BaNb2O6 | 419.13 g/mol
Bariumnioboxid används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12009-14-2
Molekylformel BaNb2O6
Molekylvikt (g/mol) 419.13
MDL-nummer MFCD00064751
InChI-nyckel FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
PubChem CID 6093852
IUPAC-namn barium(2+) diniobiumoylolat
LEDER [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium niobium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1564
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 419.11
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.