Läs mer
Bariumnitrat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367278
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367278 25 g 25g
11377278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030481.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Bariumnitrat används vid tillverkning av specialglas, i brandverksindustrier och för grön eld i pyroteknik. Det används ofta i försvarstillämpningar. Det är ett prekursormaterial för bariumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-31-8
Molekylformel BaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-namn barium(2+)dinitrat
LEDER [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium nitrate
Smältpunkt 592°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.95%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 261.35
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 3.24 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.