Läs mer
Bariumnitrat, ACS, 99+%
Beskrivning
Bariumnitrat används vid tillverkning av specialglas, i brandverksindustrier och för grön eld i pyroteknik. Det används ofta i försvarstillämpningar. Det är ett prekursormaterial för bariumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium nitrate |
| Smältpunkt | 592 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vit kristallin |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Densitet | 3,24 g/cm3 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Barium nitrate, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.