Läs mer
Bariumnitrat, ACS, 99+%
Produktkod. 11386588
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386588 50 g 50g
11376588 500 g 500g
11366588 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012194.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261,34 g/mol
Bariumnitrat används vid tillverkning av specialglas, i brandverksindustrier och för grön eld i pyroteknik. Det används ofta i försvarstillämpningar. Det är ett prekursormaterial för bariumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-31-8
Molekylformel BaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
LEDER [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium nitrate
Smältpunkt 592 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit kristallin
Analysprocentintervall >99%
Densitet 3.24
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
IUPAC-namn barium(2+)dinitrat
Formel vikt 261.35
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.