Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Nitrate |
| Smältpunkt | 592°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Ba(NO3)2 |
| UN-nummer | UN1446 |
| Formel vikt | 261.34g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |