Läs mer
Barium nitrate, ACS reagent
Produktkod. p-4380023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 12095340
Brand: Thermo Scientific Acros 192555000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-31-8
Molekylformel BaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
LEDER [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium nitrate
Smältpunkt 592.0°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ba(NO3)2
Merck Index 15,979
Löslighetsinformation Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
IUPAC-namn barium(2+)dinitrat
Formel vikt 261.34
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.