Läs mer
Barium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10253370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10253370 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10253370 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0800/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 592°C
CAS 10022-31-8
Färg White
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaN2O6
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn barium(2+) dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 261.34
Formel vikt 261.34g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.