Läs mer
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99%, ≥52% Ba-basis, Solstice
Produktkod. 15653260
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
5kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653260 25 kg 25kg
15663260 500 g 500g
15683260 6 x 500 g Paket med 6
15673260 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15653260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3112825KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %,≥ 52% Ba-basis
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-31-8
Molekylformel BaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-namn barium(2+);dinitrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium nitrate
Smältpunkt 592 °C (dekomposition) (litteratur)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%, ≥52% Ba basis
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 kg
Förpackning Fiberboard Box
Densitet 3.24 g/cm3
Linjär formel (NH4)2SO4
UN-nummer UN1446
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2]
Formel vikt 261.34
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens