Läs mer
Barium Nitrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Nitrate |
| Smältpunkt | 592°C |
| CAS | 10022-31-8 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Ba(NO3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00003442 |
| Synonym | Barium nitrate, Barium nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.34 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 3.2 g/cm3 at 20°C |