Läs mer
Bariumoxalat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049140
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11352108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013009.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Bariumoxalat, Puratronic används som ett grönt pyrotekniskt färgämne i allmänhet i specialiserade pyrotekniska kompositioner som innehåller magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516-02-9
Molekylformel C2BaO4
Molekylvikt (g/mol) 225.345
MDL-nummer MFCD00054429
InChI-nyckel GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC-namn barium(2+);oxalat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium oxalate
Smältpunkt 400°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel BaC2O4
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,985
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 225.36
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 2.658 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.