Specifikationer
| Kokpunkt | 2000.0°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium oxide |
| Smältpunkt | 1920.0°C |
| Färg | Gray to Green-Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Linjär formel | BaO |
| Fieser | 01,683; 09,23 |
| Merck Index | 15,982 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide, bariumcarbonate