Läs mer
Barium oxide, 90%, extra pure, powder
Produktkod. p-4509904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10424555
Brand: Thermo Scientific Acros 207830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6
Molekylformel BaO
Molekylvikt (g/mol) 153.33
MDL-nummer MFCD00003453
InChI-nyckel QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC-namn oxobarium
LEDER O=[Ba]
Specifikationer
Kokpunkt 2000.0°C
Kemiskt namn eller material Barium oxide
Smältpunkt 1920.0°C
Färg Gray to Green-Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 90%
Linjär formel BaO
Fieser 01,683; 09,23
Merck Index 15,982
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Formel vikt 153.34
Procent renhet 90%
Kvalitet Extra Pure
Förpackning Glass Bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium oxide, bariumcarbonate