Läs mer
Bariumoxid, 99,5 % (metallbas exklusive Sr), Sr< 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440740
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440740 25 g 25g
11450740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044440.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Bariumoxid används i katodstrålerör, kronglas och katalysatorer. Den används för adsorption av NO och NO 2 . Det spelar också en viktig roll för NO 2 lagring och reduktion. Den fungerar som en effektiv etoxyleringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-28-5
Molekylformel BaO
Molekylvikt (g/mol) 153.33
MDL-nummer MFCD00003453
InChI-nyckel QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC-namn oxobarium
LEDER O=[Ba]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium oxide
Smältpunkt 1923°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Sr), Sr< 500 ppm
UN-nummer UN1884
Merck Index 14,986
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Formel vikt 153.33
Procent renhet 99.5%
Brytningsindex 1.98
Densitet 5.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.