Läs mer
Bariumperklorat, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361768 100 g 100g
11371768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011657.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.219 g/mol
Bariumperklorat, vattenfritt används för att tillverka sprängämnen. Det används också som torkmedel, ribonukleasbestämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-95-7
Molekylformel BaCl2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.219
MDL-nummer MFCD00003440
InChI-nyckel OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC-namn barium(2+);diperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium perchlorate
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 336.24
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.20 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.