Läs mer
Bariumperkloratlösning, 0,025 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium perchlorate |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.025 M |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium perchlorate. 0.025 M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009600
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .