Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium perchlorate solution |
| CAS | 13465-95-7 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | BaCl2O8 |
| Linjär formel | Ba(ClO4)2 |
| MDL-nummer | MFCD00003440 |
| UN-nummer | UN1219 |
| Flampunkt | 21°C (69.8°F) |
| Synonym | barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv |
| InChI-nyckel | OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |