Läs mer
Barium perchlorate trihydrate, Reagent Grade
Produktkod. 11341768
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341768 250 g 250g
11351768 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011656.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-39-0 | BaCl2H6O11 | 390.264 g/mol
Bariumperklorat, trihydrat, reagens är ett extremt kraftfullt oxidationsmedel och används därför ofta inom industri och pyroteknik. Det används också i RPE-For-analys. Det används som oxidationsmedel, för gastorkning, för ribonukleasbestämning och i vattenanalysen för sulfattitrering med Thorin som indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-39-0
Molekylformel BaCl2H6O11
Molekylvikt (g/mol) 390.264
MDL-nummer MFCD00149148
InChI-nyckel NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 53249218
IUPAC-namn barium(2+);diperklorat;trihydrat
LEDER O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium perchlorate trihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1447
Merck Index 14,987
Löslighetsinformation Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether
Formel vikt 390.29 (336.24 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Brytningsindex 1.533
Densitet 2.74 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium perchlorate trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium perchlorate trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.