Läs mer
Barium peroxide, ≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Peroxide |
| Smältpunkt | 450°C |
| Färg | Brown |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1449 |
| Formel vikt | 169.33g/mol |
| Procent renhet | ≥95% (peroxide (as BaO2) basis) |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |
| Visa mer |