Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Peroxide |
| Smältpunkt | 450.0°C |
| CAS | 1304-29-6 |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Analysprocentintervall | 94% min. (Iodometry) |
| Molekylformel | BaO2 |
| Linjär formel | BaO2 |
| MDL-nummer | MFCD00003454 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Barium peroxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.